Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC25A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5242R-CY5.5
BOSSBS-5242R-CY5.5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5242R-CY5.5
Anti-CDC25A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Cyclin dependent kinases are positively regulated by association with cyclins and negatively regulated by binding to inhibitory subunits. The activity of cyclin dependent kinases is also regulated by the phosphorylation status, which is controlled by the antagonistic action of Wee1 kinase and CDC25 phosphatases. Three CDC25 genes are present in human cells: CDC25A, CDC25B, and CDC25C. These three genes function at different phases of the cell cycle. Whereas CDC25A and CDC25B are expressed throughout the cell cycle, with peak expression in G1 for CDC25A and in both G1 S phase and G2 for CDC25B, CDC25C is predominantly expressed in G2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDC25A
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité