Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CREB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5269R-A350
BOSSBS-5269R-A350EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5269R-A350
Anti-CREB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The ATF/CREB family consists of transcription factors that function through binding to the cAMP responsive element (CRE) palindromic octanucleotide, TGACCTCA. The best characterized members of this gene family include CREB-1, CREB-2, ATF-1,ATF-2,ATF-3and ATF-4. these transcription factors share highly-related COOH terminal leucine zipper demerization and basic DNA bindings but are highly divergent in their amino terminal domains. Although each of the ATF/CREB proteins bind CREs in their homodimeric form, in cerain instances they also bind as heterodimers, both within the ATF/CREB family and with members of the AP-1 transcription factor family. It has recentlybeen shown that protein kinase A-mediated CREB phosphorylation results in its binding to a 265kDa nuclear protein designated CBP (CREB-binding protein), which may reprecent a CREB co-activator.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CREB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité