Anti-CD244 Tyr271 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-5284R-A750
BOSSBS-5284R-A750EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5284R-A750
Anti-CD244 Tyr271 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Modulate other receptor-ligand interactions to enhance leukocyte activation. CD244/2B4 is the only heterophilic receptor of SLAM family.
Type: Primary
Antigen: CD244 Tyr271
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité