Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CARM1 Ser228 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5285R-A680
BOSSBS-5285R-A680EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5285R-A680
Anti-CARM1 Ser228 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Methylates (mono- and asymmetric dimethylation) the guanidino nitrogens of arginyl residues in several proteins involved in DNA packaging, transcription regulation, and mRNA stability. Recruited to promoters upon gene activation together with histone acetyltransferases from EP300/P300 and p160 families, methylates histone H3 at 'Arg-17' and activates transcription via chromatin remodeling. During nuclear hormone receptor activation and TCF7L2/TCF4 activation, acts synergically with EP300/P300 and either one of the p160 histone acetyltransferases NCOA1/SRC1, NCOA2/GRIP1 and NCOA3/ACTR or CTNNB1/beta-catenin to activate transcription. During myogenic transcriptional activation, acts together with NCOA3/ACTR as a coactivator for MEF2C.

Type: Primary
Antigen: CARM1 Ser228
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité