Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDX58 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5299R
BOSSBS-5299REA 737 EUR InStock
BOSSBS-5299R
Anti-DDX58 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The innate immune system detects viral infection by recognizing various viral components and triggers antiviral responses. Like the toll-like receptor 3 (TLR3), the cytoplasmic helicase retinoic acid inducible gene protein 1 (RIG1/DDX58) recognizes double-stranded (ds) RNA, a molecular pattern associated with viral infection. Unlike TLR3 however, RIG1/DDX58 activates the kinases TBK1 and IKKe through the adaptor protein IPS1. These kinases then phosphorylate the transcription factors IRF3 and IRF7 which are essential for the expression of type-I interferons. RIG1/DDX58 is required for the production of interferons in response to RNA viruses including paramyxoviruses, influenza virus, and Japanese encephalitis virus.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DDX58
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité