Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DES Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-5301R-HRP
BOSSBS-5301R-HRPEA 886 EUR InStock
BOSSBS-5301R-HRP
Anti-DES Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
filaments found in muscle cells. In adult striated muscle they form a fibrous network connecting myofibrils to each other and to the plasma membrane from the periphery of the Z line structures. Defects in Desmin are the cause of desmin related cardio skeletal myopathy (CSM) also known as desmin related myopathy (DRM). CSM is characterized by skeletal muscle weakness associated with cardiac conduction blocks, arrhythmias, restrictive heart failure, and by intracytoplasmic accumulation of desmin reactive deposits in cardiac and skeletal muscle cells. A desmin related myopathy can have a distal onset, it is then known as hereditary distal myopathy (HDM). Defects in Desmin are also the cause of dilated cardiomyopathy type 1I (CMD1I). CMD1I is an autosomal form of dilated cardiomyopathy characterized by ventricular dilatation and impaired systolic function. Antidesmin are useful in identification of tumours of myogenic origin.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DES
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité