Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-5304R-A488
BOSSBS-5304R-A488EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5304R-A488
Anti-ESPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Separase is a cysteine protease that is essential for mitotic progression by separating sister chromatids. Each cell must receive one chromatid of every chromosome, during mitosis. Cohesin plays an important role in cohering sister chromatids during the prophase through anaphase stages of mitosis, making certain that genomic information is replicated accurately. As the cellular division process continues, separase destroys cohesin by means of cleavage, allowing the chromatids to separate and divide with the cell. Separase activity is highly regulated. It not only cleaves cohesin at the onset of anaphase but also cleaves itself, promoting downregulation of separase after anaphase. Should a human cell become an aneuploid (one too many or too few chromatids), the embryo most likely will not survive. Should the embryo survive, it will most likely develop severe birth defects or later develop malignant cancers.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ESPL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité