Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGFR Ser695 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5310R-A750
BOSSBS-5310R-A750EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-5310R-A750
Anti-EGFR Ser695 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Protein kinases are enzymes that transfer a phosphate group from a phosphate donor onto an acceptor amino acid in a substrate protein. By this basic mechanism, protein kinases mediate most of the signal transduction in eukaryotic cells, regulating cellular metabolism, transcription, cell cycle progression, cytoskeletal rearrangement and cell movement, apoptosis, and differentiation. The protein kinase family is one of the largest families of proteins in eukaryotes, classified in 8 major groups based on sequence comparison of their tyrosine (PTK) or serine/threonine (STK) kinase catalytic domains. Epidermal Growth factor receptor (EGFR) is the prototype member of the type 1 receptor tyrosine kinases. EGFR overexpression in tumors indicates poor prognosis and is observed in tumors of the head and neck, brain, bladder, stomach, breast, lung, endometrium, cervix, vulva, ovary, esophagus, stomach and in squamous cell carcinoma.

Type: Primary
Antigen: EGFR Ser695
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité