Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGFR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5325R-CY3
BOSSBS-5325R-CY3EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5325R-CY3
Anti-FGFR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Fibroblast growth factors (FGFs) produce mitogenic and angiogenic effects in target cells by signaling through the cellular surface tyrosine kinase receptors. There are four members of the FGF receptor family: FGFR-1 (flg), FGFR-2 (bek, KGFR), FGFR-3 and FGFR-4. Each receptor contains an extracellular ligand binding domain, a transmembrane region and a cytoplasmic kinase domain (1). Following ligand binding and dimerization, the receptors are phosphorylated at specific tyrosine residues (2). Seven tyrosine residues in the cytoplasmic tail of FGFR-1 can be phosphorylated: Tyr463, Tyr583, Tyr585, Tyr653, Tyr654, Tyr730 and Tyr766. Tyrosine 653 and 654 are important for catalytic activity of the activated FGFR and are essential for signaling (3). The other phosphorylated tyrosine residues may provide docking sites for downstream signaling components such as Crk and PLCgamma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FGFR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité