Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RHOA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5330R-CY5
BOSSBS-5330R-CY5EA 895 EUR InStock
BOSSBS-5330R-CY5
Anti-RHOA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a member of the Rho family of small GTPases, which cycle between inactive GDP-bound and active GTP-bound states and function as molecular switches in signal transduction cascades. Rho proteins promote reorganization of the actin cytoskeleton and regulate cell shape, attachment, and motility. The protein encoded by this gene is prenylated at its C-terminus, and localizes to the cytoplasm and plasma membrane. It is thought to be important in cell locomotion. Overexpression of this gene is associated with tumor cell proliferation and metastasis. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RHOA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité