Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DIO3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5331R
BOSSBS-5331REA 737 EUR InStock
BOSSBS-5331R
Anti-DIO3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
mTOR is one of a family of proteins involved in cell cycle progression, DNA recombination, and DNA damage detection. In rat, it is a 289-kDa protein (symbolized RAFT1) with significant homology to the Saccharomyces cerevisiae protein TOR1 and has been shown to associate with the immunophilin FKBP12 in a rapamycin dependent fashion. The FKBP12-rapamycin complex is known to inhibit progression through the G1 cell cycle stage by interfering with mitogenic signaling pathways involved in G1 progression in several cell types, as well as in yeast. The binding of FRAP to FKBP12-rapamycin correlated with the ability of these ligands to inhibit cell cycle progression.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DIO3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité