Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLK Tyr530 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5332R-A750
BOSSBS-5332R-A750EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5332R-A750
Anti-SLK Tyr530 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Fyn is a membrane-associated, non-receptor protein tyrosine kinase approximately 59kDa, which belongs to the Src family of cytoplasmic tyrosine kinases. Fyn is very strongly similar to mouse Fyn, v-yes and c-src. Fyn is expressed predominately in tissues of neuronal and hematopoietic origin. Neuronal Fyn and hematopoietic Fyn differ at the junction of the SH2 and kinase domains due to tissue specific alternative splicing. Fyn has been shown to be involved in B cell and T cell activation as well as keratinocyte differentiation. In T cells, Fyn associates with the T-cell antigen receptor and Thy1. The unique N terminal domain of Fyn interacts with the CD3 and eta chains of the TcR. Fyn can bind to other proteins (p82 and p116) through its SH2 and SH3 domains, which may act as substrates or regulators of Fyn activity. Fyn is highly expressed in brain suggesting that it may have a role in the sensory nervous network and in myelination at early stages of CNS formation.

Type: Primary
Antigen: SLK Tyr530
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité