Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ep300 Ser1834 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5339R-A680
BOSSBS-5339R-A680EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5339R-A680
Anti-Ep300 Ser1834 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
KAT3B/p300 is a transcriptional adapter protein (300 kDa)which is characterised by three cysteine and histidine rich regions and its C-terminus specifically binds the adenovirus E1A protein. KAT3B and associated proteins are components of TATA-binding protein (TBP)complexes. Protein kinase A mediated CREB phosphorylation results in the binding of CREB to a 265 kDa nuclear protein designated KAT3A/CBP(for CREB-binding protein). KAT3B and KAT3A are homologous to each other.

Type: Primary
Antigen: Ep300 Ser1834
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité