Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERBB4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5342R-CY3
BOSSBS-5342R-CY3EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5342R-CY3
Anti-ERBB4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene is a member of the Tyr protein kinase family and the epidermal growth factor receptor subfamily. It encodes a single-pass type I membrane protein with multiple cysteine rich domains, a transmembrane domain, a tyrosine kinase domain, a phosphotidylinositol-3 kinase binding site and a PDZ domain binding motif. The protein binds to and is activated by neuregulins and other factors and induces a variety of cellular responses including mitogenesis and differentiation. Multiple proteolytic events allow for the release of a cytoplasmic fragment and an extracellular fragment. Mutations in this gene have been associated with cancer. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ERBB4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité