Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ECT2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-5344R-FITC
BOSSBS-5344R-FITCEA 922 EUR InStock
BOSSBS-5344R-FITC
Anti-ECT2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The protein encoded by this gene is a transforming protein that is related to Rho-specific exchange factors and yeast cell cycle regulators. The expression of this gene is elevated with the onset of DNA synthesis and remains elevated during G2 and M phases. In situ hybridization analysis showed that expression is at a high level in cells undergoing mitosis in regenerating liver. Thus, this protein is expressed in a cell cycle-dependent manner during liver regeneration, and is thought to have an important role in the regulation of cytokinesis. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ECT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité