Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-E4B Ser504 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5346R-A750
BOSSBS-5346R-A750EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5346R-A750
Anti-E4B Ser504 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
eIF4B is required for the binding of mRNA to ribosomes. It functions in close association with eIF4F and eIF4A. It binds near the 5'-terminal cap of mRNA in the presence of eIF4F and ATP. It promotes the ATPase activity and the ATP-dependent RNA unwinding activity of both eIF4A and eIF4F (referenced from swissprot).

Type: Primary
Antigen: E4B Ser504
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité