Anti-EIF4B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5346R-CY5.5
BOSSBS-5346R-CY5.5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5346R-CY5.5
Anti-EIF4B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
eIF4B is required for the binding of mRNA to ribosomes. It functions in close association with eIF4F and eIF4A. It binds near the 5'-terminal cap of mRNA in the presence of eIF4F and ATP. It promotes the ATPase activity and the ATP-dependent RNA unwinding activity of both eIF4A and eIF4F (referenced from swissprot).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EIF4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité