Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FXYD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5349R-A555
BOSSBS-5349R-A555EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5349R-A555
Anti-FXYD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
PLM (FXYD1)is a member of a family of small membrane proteins that share a 35-amino acid signature sequence domain, beginning with the sequence PFXYD and containing 7 invariant and 6 highly conserved amino acids. FXYD2, also known as the gamma subunit of the Na,K-ATPase, regulates the properties of that enzyme. FXYD1 (phospholemman), FXYD2 (gamma), FXYD3 (MAT-8), FXYD4 (CHIF), and FXYD5 (RIC) have been shown to induce channel activity in experimental expression systems. PLM may be phosphorylated by several kinases, including protein kinase A, protein kinase C, NIMA kinase, and myotonic dystrophy kinase. It is thought to form an ion channel or regulate ion channel activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FXYD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité