Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Keratin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5352R-A680
BOSSBS-5352R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5352R-A680
Anti-Keratin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cytokeratins (CK) are intermediate filaments of epithelial cells, both in keratinising tissue (ie., skin) and non keratinising cells (ie., mesothelial cells). Although not a traditional marker for endothelial cells, cytokeratins have also been found in some microvascular endothelial cells. At least 20 different cytokeratins (CK) in the molecular range of 40 to 70 kDa and isoelectric points of 5 to 8.5 can be identified using two dimensional gel electrophoresis. Biochemically, most members of the CK family fall into one of two classes, type I (acidic polypeptides) and type II (basic polypeptides). At least one member of the acidic family and one member of the basic family is expressed in all epithelial cells. Defects in KRT5 are a cause of epidermolysis bullosa simplex.

Type: Primary
Antigen: Keratin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 331-430/590
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité