Anti-GFAP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-5355R-FITC
BOSSBS-5355R-FITCEA 922 EUR InStock
BOSSBS-5355R-FITC
Anti-GFAP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
GFAP, a class-III intermediate filament, is a cell-specific marker that, during the development of the central nervous system, distinguishes astrocytes from other glial cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité