Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABBR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5358R
BOSSBS-5358REA 737 EUR InStock
BOSSBS-5358R
Anti-GABBR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the main inhibitory neurotransmitter in the mammalian central nervous system. GABA exerts its effects through ionotropic [GABA(A/C)] receptors, to produce fast synaptic inhibition, and metabotropic [GABA(B)] receptors, to produce slow, prolonged inhibitory signals. The GABA(B) receptor consists of a heterodimer of two related 7-transmembrane receptors, GABA(B) receptor 1 and GABA(B) receptor 2. The GABA(B) receptor 1 gene is mapped to chromosome 6p21.3 within the HLA class I region close to the HLA-F gene. Susceptibility loci for multiple sclerosis, epilepsy, and schizophrenia have also been mapped in this region. Alternative splicing of this gene generates multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2009].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GABBR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité