Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP70 Tyr41 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5362R-A680
BOSSBS-5362R-A680EA 885 EUR InStock
BOSSBS-5362R-A680
Anti-HSP70 Tyr41 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This intronless gene encodes a 70kDa heat shock protein which is a member of the heat shock protein 70 family. In conjuction with other heat shock proteins, this protein stabilises existing proteins against aggregation and mediates the folding of newly translated proteins in the cytosol and in organelles. It is also involved in the ubiquitin-proteasome pathway through interaction with the AU-rich element RNA-binding protein 1. The gene is located in the major histocompatibility complex class III region, in a cluster with two closely related genes which encode similar proteins.

Type: Primary
Antigen: HSP70 Tyr41
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité