Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5368R-CY3
BOSSBS-5368R-CY3EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5368R-CY3
Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Constitutively active protein kinase that acts as a negative regulator in the hormonal control of glucose homeostasis, Wnt signaling and regulation of transcription factors and microtubules, by phosphorylating and inactivating glycogen synthase (GYS1 or GYS2), EIF2B, CTNNB1/beta-catenin, APC, AXIN1, DPYSL2/CRMP2, JUN, NFATC1/NFATC, MAPT/TAU and MACF1. Requires primed phosphorylation of the majority of its substrates. In skeletal muscle, contributes to insulin regulation of glycogen synthesis by phosphorylating and inhibiting GYS1 activity and hence glycogen synthesis. May also mediate the development of insulin resistance by regulating activation of transcription factors. Regulates protein synthesis by controlling the activity of initiation factor 2B (EIF2BE/EIF2B5) in the same manner as glycogen synthase. In Wnt signaling, GSK3B forms a multimeric complex with APC, AXIN1 and CTNNB1/beta-catenin and phosphorylates the N-terminus of CTNNB1 leading to its degradation mediated by ubiquitin/proteasomes. Phosphorylates JUN at sites proximal to its DNA-binding domain, thereby reducing its affinity for DNA. Phosphorylates NFATC1/NFATC on conserved serine residues promoting NFATC1/NFATC nuclear export, shutting off NFATC1/NFATC gene regulation, and thereby opposing the action of calcineurin. Phosphorylates MAPT/TAU on 'Thr-548', decreasing significantly MAPT/TAU ability to bind and stabilize microtubules. MAPT/TAU is the principal component of neurofibrillary tangles in Alzheimer disease. Plays an important role in ERBB2-dependent stabilization of microtubules at the cell cortex. Phosphorylates MACF1, inhibiting its binding to microtubules which is critical for its role in bulge stem cell migration and skin wound repair. Probably regulates NF-kappa-B (NFKB1) at the transcriptional level and is required for the NF-kappa-B-mediated anti-apoptotic response to TNF-alpha (TNF/TNFA).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GSK-3 Beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité