Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GATA1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-5370R-FITC
BOSSBS-5370R-FITCEA 886 EUR InStock
BOSSBS-5370R-FITC
Anti-GATA1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
GATA1 is a Cys2/Cys2 zinc finger DNA binding protein that is expressed primarily in erythroid, megakaryocytic, mast cells and eosinophilic cells. It belongs to the GATA family of transcription factors. GATA1 is a transcriptional activator which probably serves as a general switch factor for erythroid development. It binds to DNA sites with the consensus sequence [AT]GATA[AG] within regulatory regions of globin genes and of other genes expressed in erythroid cells. The protein also plays an important role in erythroid development by regulating the switch from fetal hemoglobin production to adult hemoglobin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GATA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité