Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PMVK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-5371R-FITC
BOSSBS-5371R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-5371R-FITC
Anti-PMVK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
PMVK is a 192 amino acid peroxisomal enzyme belonging to the nucleoside monophosphate (NMP) kinase family and is expressed in heart, liver, skeletal muscle, kidney, and pancreas with lower expression in brain, placenta and lung. Induced by sterol, PMVK participates in isopentenyl diphosphate biosynthesis via the mevalonate pathway. PMVK catalyzes the conversion of mevalonate 5-phosphate into mevalonate 5-diphosphate in the fifth reaction of the cholesterol biosynthetic pathway. PMVK exists as a monomer and is encoded by a gene located on human chromosome 1, which houses over 3,000 genes and is the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PMVK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité