Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GIT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5373R-A350
BOSSBS-5373R-A350EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5373R-A350
Anti-GIT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Heterotrimeric G protein-mediated signal transduction is a dynamically regulated process with the intensity of signal decreasing over time despite the continued presence of the agonist (1,2). G protein-coupled receptor kinases (GRKs) are activated by activated G protein-coupled receptors, and they function to phosphorylate and inactivate cell surface receptors in the heterotrimeric G protein signaling cascade (3,4). GIT1 (for GRK-interactor 1) and GIT2 are GTPase-activating proteins (GAP) for members of the ADP ribosylation factor (ARF) family of small GTP-binding proteins, which are involved in vesicular trafficking (5,6). GIT1 overexpression results in reduced internalization and resensitization of b2-adrenergic receptor, thus reducing b2-adrenergic receptor signaling (5).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GIT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité