Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-G3BP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5376R-CY5
BOSSBS-5376R-CY5EA 895 EUR InStock
BOSSBS-5376R-CY5
Anti-G3BP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
May be a regulated effector of stress granule assembly. Phosphorylation-dependent sequence-specific endoribonuclease in vitro. Cleaves exclusively between cytosine and adenine and cleaves MYC mRNA preferentially at the 3'-UTR. ATP- and magnesium-dependent helicase. Unwinds preferentially partial DNA and RNA duplexes having a 17 bp annealed portion and either a hanging 3' tail or hanging tails at both 5'- and 3'-ends. Unwinds DNA/DNA, RNA/DNA, and RNA/RNA substrates with comparable efficiency. Acts unidirectionally by moving in the 5' to 3' direction along the bound single-stranded DNA.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: G3BP1Ser232
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité