Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLTP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5379R
BOSSBS-5379REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-5379R
Anti-PLTP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Facilitates the transfer of a spectrum of different lipid molecules, including diacylglycerol, phosphatidic acid, sphingomyelin, phosphatidylcholine, phosphatidylglycerol, cerebroside and phosphatidyl ethanolamine. Essential for the transfer of excess surface lipids from triglyceride-rich lipoproteins to HDL, thereby facilitating the formation of smaller lipoprotein remnants, contributing to the formation of LDL, and assisting in the maturation of HDL particles. PLTP also plays a key role in the uptake of cholesterol from peripheral cells and tissues that is subsequently transported to the liver for degradation and excretion. Two distinct forms of PLTP exist in plasma: an active form that can transfer PC from phospholipid vesicles to high-density lipoproteins (HDL), and an inactive form that lacks this capability.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PLTP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité