Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIN2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5382R-CY7
BOSSBS-5382R-CY7EA 895 EUR InStock
BOSSBS-5382R-CY7
Anti-GRIN2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are a class of ionotropic glutamate receptors. NMDA receptor channel has been shown to be involved in long-term potentiation, an activity-dependent increase in the efficiency of synaptic transmission thought to underlie certain kinds of memory and learning. NMDA receptor channels are heteromers composed of three different subunits: NR1 (GRIN1), NR2 (GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, or GRIN2D) and NR3 (GRIN3A or GRIN3B). The NR2 subunit acts as the agonist binding site for glutamate. This receptor is the predominant excitatory neurotransmitter receptor in the mammalian brain. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NMDAR2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité