Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMGN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5384R-CY5.5
BOSSBS-5384R-CY5.5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5384R-CY5.5
Anti-HMGN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Chromosomal protein HMG14 binds to the inner side of the nucleosomal DNA, thus altering the interaction between the DNA and the histone octamer and is involved in the process that maintains transcribable genes in an appropriate chromatin conformation. HMG14 has been implicated as a contributing factor in the etiology of Down syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HMGN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité