Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5409R-CY7
BOSSBS-5409R-CY7EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5409R-CY7
Anti-LRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Endocytic receptor involved in endocytosis and in phagocytosis of apoptotic cells. Required for early embryonic development. Involved in cellular lipid homeostasis. Involved in the plasma clearance of chylomicron remnants and activated LRPAP1 (alpha 2-macroglobulin), as well as the local metabolism of complexes between plasminogen activators and their endogenous inhibitors. May modulate cellular events, such as APP metabolism, kinase-dependent intracellular signaling, neuronal calcium signaling as well as neurotransmission. Functions as a receptor for Pseudomonas aeruginosa exotoxin A.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LRP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité