Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5411R-CY7
BOSSBS-5411R-CY7EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5411R-CY7
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the dual specificity protein kinase family, which acts as a mitogen-activated protein (MAP) kinase kinase. MAP kinases, also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), act as an integration point for multiple biochemical signals. This protein kinase lies upstream of MAP kinases and stimulates the enzymatic activity of MAP kinases upon wide variety of extra- and intracellular signals. As an essential component of MAP kinase signal transduction pathway, this kinase is involved in many cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAP2K1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité