Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PP1CG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5422R-CY5.5
BOSSBS-5422R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5422R-CY5.5
Anti-PP1CG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Protein phosphatase 1 (PP1) is essential for cell division, and participates in the regulation of glycogen metabolism, muscle contractility and protein synthesis. The protein is involved in regulation of ionic conductances and long term synaptic plasticity. It may play an important role in dephosphorylating substrates such as the postsynaptic density associated Ca (2+)/calmodulin dependent protein kinase II.PP1 comprises a catalytic subunit, PPP1CA, PPP1CB or PPP1CC (PP1C gamma), which is folded into its native form by inhibitor 2 and glycogen synthetase kinase 3, and then complexed to one or several targeting or regulatory subunits. PPP1R12A and PPP1R12B mediate binding to myosin. PPP1R3A, PPP1R3B, PPP1R3C and PPP1R3D mediate binding to glycogen.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PP1C gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité