Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5424R-CY5
BOSSBS-5424R-CY5EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5424R-CY5
Anti-TAB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The product of this gene functions in the NF-kappaB signal transduction pathway. The encoded protein, and the similar and functionally redundant protein MAP3K7IP2/TAB2, forms a ternary complex with the protein kinase MAP3K7/TAK1 and either TRAF2 or TRAF6 in response to stimulation with the pro-inflammatory cytokines TNF or IL-1. Subsequent MAP3K7/TAK1 kinase activity triggers a signaling cascade leading to activation of the NF-kappaB transcription factor. The human genome contains a related pseudogene. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TAB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité