Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAX Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5425R-CY3
BOSSBS-5425R-CY3EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5425R-CY3
Anti-MAX Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
MAX protein is a member of the basic helix-loop-helix leucine zipper (bHLHZ) family of transcription factors. It is able to form homodimers and heterodimers with other family members, which include Mad, Mxi1 and Myc. Myc is an oncoprotein implicated in cell proliferation, differentiation and apoptosis. The homodimers and heterodimers compete for a common DNA target site (the E box) and rearrangement among these dimer forms provides a complex system of transcriptional regulation. Mutations of this gene have been reported to be associated with hereditary pheochromocytoma. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 7. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité