Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MAP2K5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5431R-CY5.5
BOSSBS-5431R-CY5.5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5431R-CY5.5
Anti-MAP2K5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
MEK5 is a dual specificity protein kinase belonging to thr Ser/Thr protein kinase family, (MAP kinase kinase family). It is activated by phosphorylation on Ser/Thr by MAP kinase kinases and interacts specifically with ERK5, and not with another MAP kinase like P38. This kinase specifically interacts with and activates MAPK7/ERK5. This kinase itself can be phosphorylated and activated by MAP3K3/MEKK3, as well as by atypical protein kinase C isoforms (aPKCs). It is not phosphorylated by RAFA, RAFB or RAFC and it may interact with GTPases such as CDC42. The signal cascade mediated by this kinase is involved in growth factor stimulated cell proliferation and muscle cell differentiation. MEK5 is expressed in many adult tissues and is most abundant in heart and skeletal muscle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAP2K5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité