Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ILK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5444R
BOSSBS-5444REA 708 EUR InStock
BOSSBS-5444R
Anti-ILK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ILK protein is important in different biological pathways such as cell adhesion, anchorage-dependent cell cycle progression, oncogenic transformation, and growth factor signaling. The kinase activity of ILK is low in non-activated cells; its activity is stimulated by cell-ECM interactions and by certain growth factors. 3 Negative regulation of ILK is mediated by two phosphatases: PTEN, a tumor suppressor lipid sphatase, and ILKAP, a PP2C protein phosphatase. In tumor cells that do not express PTEN protein, ILK is constitutively active.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ILK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité