Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ICAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-5450R-HRP
BOSSBS-5450R-HRPEA 922 EUR InStock
BOSSBS-5450R-HRP
Anti-ICAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
ICAM proteins are ligands for the leukocyte adhesion LFA-1 protein (Integrin alpha-L/beta-2). Subcellular Located at Membrane; single-pass type I membrane protein. Tissue Specificified Expressed at low level on a subpopulation of lymphocytes, macrophages, and endothelial cells, but is strongly induced on these cells, and on fibroblasts and epithelial cells. [PTM] Monoubiquitinated, which is promoted by MARCH9 and leads to endocytosis (By similarity). It belongs to the immunoglobulin superfamily. ICAM family.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ICAM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité