Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-INSR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5453R-CY3
BOSSBS-5453R-CY3EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5453R-CY3
Anti-INSR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The human insulin receptor is a heterotetrameric membrane glycoprotein consisting of disulfide linked subunits in a beta-alpha-alpha-beta configuration. The beta subunit (95 kDa) possesses a single transmembrane domain, whereas the alpha subunit (135 kDa) is completely extracellular. The insulin receptor exhibits receptor tyrosine kinase (RTK) activity. RTKs are single pass transmembrane receptors that possess intrinsic cytoplasmic enzymatic activity, catalyzing the transfer of the gamma phosphate of ATP to tyrosine residues in protein substrates. RTKs are essential components of signal transduction pathways that affect cell proliferation, differentiation, migration and metabolism.Included in this large protein family are the insulin receptor and the receptors for growth factors such as epidermal growth factor, fibroblast growth factor and vascular endothelial growth factor. Receptor activation occurs through ligand binding, which facilitates receptor dimerization and autophosphorylation of specific tyrosine residues in the cytoplasmic portion. The interaction of insulin with the alpha subunit of the insulin receptor activates the protein tyrosine kinase of the beta subunit, which then undergoes an autophosphorylation that increases its tyrosine kinase activity. Three adapter proteins, IRS1, IRS2 and Shc, become phosphorylated on tyrosine residues following insulin receptor activation. These three phosphorylated proteins then interact with SH2 domain containing signaling proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: INSR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité