Anti-JUN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-5458R-CY7
BOSSBS-5458R-CY7EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5458R-CY7
Anti-JUN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5'-TGA[CG]TCA-3'. Promotes activity of NR5A1 when phosphorylated by HIPK3 leading to increased steroidogenic gene expression upon cAMP signaling pathway stimulation.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: JUN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité