Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCAM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5472R
BOSSBS-5472REA 737 EUR InStock
BOSSBS-5472R
Anti-MCAM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Plays a role in cell adhesion, and in cohesion of the endothelial monolayer at intercellular junctions in vascular tissue. Its expression may allow melanoma cells to interact with cellular elements of the vascular system, thereby enhancing hematogeneous tumor spread. Could be an adhesion molecule active in neural crest cells during embryonic development. Acts as surface receptor that triggers tyrosine phosphorylation of FYN and PTK2/FAK1, and a transient increase in the intracellular calcium concentration.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MCAM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité