Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MBP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5474R-CY7
BOSSBS-5474R-CY7EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5474R-CY7
Anti-MBP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The classic group of MBP isoforms (isoform 4-isoform 14) are with PLP the most abundant protein components of the myelin membrane in the CNS. They have a role in both its formation and stabilization. The smaller isoforms might have an important role in remyelination of denuded axons in multiple sclerosis. The non-classic group of MBP isoforms (isoform 1-isoform 3/Golli-MBPs) may preferentially have a role in the early developing brain long before myelination, maybe as components of transcriptional complexes, and may also be involved in signaling pathways in T-cells and neural cells. Differential splicing events combined with optional post-translational modifications give a wide spectrum of isomers, with each of them potentially having a specialized function. Induces T-cell proliferation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité