Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK14 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5477R
BOSSBS-5477REA 712 EUR InStock
BOSSBS-5477R
Anti-MAPK14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
p38 is a 38 kDa Stress Activated Protein Kinase/Map Kinase (SAPK/MAPK) that is fully activated by dual phosphorylation on threonine 180 and tyrosine 182, within the activation loop. p38 MAPK plays a critical role in the initiation of G2 delay after ultraviolet radiation; gene knock out studies have also revealed a critical role for p38 in cardiac remodeling. Downstream targets of p38 include the transcription factors ELK1 and ATF2 and the kinases MAPKAPK2 and MAPKAPK5. p38 MAPK plays a role in the production of IL6 and is thought to stabilize erythropoietin production during hypoxic stress. It is activated by environmental stress, many proinflammatory cytokines and lipopolysaccharide. Dual phosphorylation by MAP2K3 and MAP2K6 is required for activation of p38 MAPK. It interacts with MAX, Cdc25B, Cdc25C and binds to the kinase interaction domain in the protein tyrosine phosphatase PTPRR; this interaction retains p38 MAPK in the cytoplasm.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MAPK14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité