Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5487R-CY7
BOSSBS-5487R-CY7EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5487R-CY7
Anti-MAPK9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
phosphorylated at the Thr-Pro-Tyr phosphorylation motif instead of the characteristic MAP kinase Thr-Glu-Tyr motif. JNK2 (p54a, SAPK1a), along with JNK1 and JNK3, is thought to play an important role in nuclear signal transduction through its environmental stress activation and subsequent phosphorylation of the nuclear transcription factor p53.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAPK9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité