Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MAP4K4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5491R-A555
BOSSBS-5491R-A555EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5491R-A555
Anti-MAP4K4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
MAP4K4 (Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4) belongs to the serine/threonine protein kinase family and specifically activates MAPK8/JNK. It may play a role in the response to environmental stress and is thought to function through the MAP3K7-MAP2K4-MAP2K7 kinase cascade, and mediate the TNF alpha signaling pathway. It interacts with the SH3 domain of the adapter protein Nck. MAP4K4-dependent signaling inhibits PPARG responsive gene expression, adipogenesis, and insulin stimulated glucose transport.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAP4K4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité