Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5498R-CY3
BOSSBS-5498R-CY3EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-5498R-CY3
Anti-MAP2K2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a dual specificity protein kinase that belongs to the MAP kinase kinase family. This kinase is known to play a critical role in mitogen growth factor signal transduction. It phosphorylates and thus activates MAPK1/ERK2 and MAPK2/ERK3. The activation of this kinase itself is dependent on the Ser/Thr phosphorylation by MAP kinase kinase kinases. Mutations in this gene cause cardiofaciocutaneous syndrome (CFC syndrome), a disease characterized by heart defects, mental retardation, and distinctive facial features similar to those found in Noonan syndrome. The inhibition or degradation of this kinase is also found to be involved in the pathogenesis of Yersinia and anthrax. A pseudogene, which is located on chromosome 7, has been identified for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAP2K2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité