Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MEF2D Ser444 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5502R-A680
BOSSBS-5502R-A680EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5502R-A680
Anti-MEF2D Ser444 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
MEF2D is a member of the myocyte-specific enhancer factor 2 (MEF2) family of transcription factors. Members of this family are involved in control of muscle and neuronal cell differentiation and development, and are regulated by class II histone deacetylases. Fusions of the encoded protein with Deleted in Azoospermia-Associated Protein 1 (DAZAP1) due to a translocation have been found in an acute lymphoblastic leukaemia cell line, suggesting a role in leukemogenesis. The encoded protein may also be involved in Parkinson disease and myotonic dystrophy. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Type: Primary
Antigen: MEF2D Ser444
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité