Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPKAPK5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5504R-A350
BOSSBS-5504R-A350EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5504R-A350
Anti-MAPKAPK5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Tumor suppressor serine/threonine-protein kinase involved in mTORC1 signaling and post-transcriptional regulation. Phosphorylates FOXO3, ERK3/MAPK6, ERK4/MAPK4, HSP27/HSPB1, p53/TP53 and RHEB. Acts as a tumor suppressor by mediating Ras-induced senescence and phosphorylating p53/TP53. Involved in post-transcriptional regulation of MYC by mediating phosphorylation of FOXO3: phosphorylation of FOXO3 leads to promote nuclear localization of FOXO3, enabling expression of miR-34b and miR-34c, 2 post-transcriptional regulators of MYC that bind to the 3'UTR of MYC transcript and prevent MYC translation. Acts as a negative regulator of mTORC1 signaling by mediating phosphorylation and inhibition of RHEB. Part of the atypical MAPK signaling via its interaction with ERK3/MAPK6 or ERK4/MAPK4: the precise role of the complex formed with ERK3/MAPK6 or ERK4/MAPK4 is still unclear, but the complex follows a complex set of phosphorylation events: upon interaction with atypical MAPK (ERK3/MAPK6 or ERK4/MAPK4), ERK3/MAPK6 (or ERK4/MAPK4) is phosphorylated and then mediates phosphorylation and activation of MAPKAPK5, which in turn phosphorylates ERK3/MAPK6 (or ERK4/MAPK4). Mediates phosphorylation of HSP27/HSPB1 in response to PKA/PRKACA stimulation, inducing F-actin rearrangement.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAPKAPK5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité