Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFKB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5509R-CY3
BOSSBS-5509R-CY3EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5509R-CY3
Anti-NFKB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene encodes a 105 kD protein which can undergo cotranslational processing by the 26S proteasome to produce a 50 kD protein. The 105 kD protein is a Rel protein-specific transcription inhibitor and the 50 kD protein is a DNA binding subunit of the NF-kappa-B (NFKB) protein complex. NFKB is a transcription regulator that is activated by various intra- and extra-cellular stimuli such as cytokines, oxidant-free radicals, ultraviolet irradiation, and bacterial or viral products. Activated NFKB translocates into the nucleus and stimulates the expression of genes involved in a wide variety of biological functions. Inappropriate activation of NFKB has been associated with a number of inflammatory diseases while persistent inhibition of NFKB leads to inappropriate immune cell development or delayed cell growth. SUBUNIT: Active NF-kappa-B is a heterodimer of an about 50 kDa DNA-binding subunit and the weak DNA-binding subunit p65. Two heterodimers might form a labile tetramer. Also interacts with MAP3K8. NF-kappa-B p50 subunit interacts with NCOA3 coactivator, which may coactivate NF-kappa-B dependent expression via its histone acetyltransferase activity. Interacts with DSIPI; this interaction prevents nuclear translocation and DNA-binding. Interacts with SPAG9 and UNC5CL.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NFKB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité