Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5521R-A350
BOSSBS-5521R-A350EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5521R-A350
Anti-NF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Neurofibromin is a product of the tumor suppressor gene, Neurofibromatosis type I. Neurofibromin is known to have GTPase activity that modulates the ras pathway. The absence of or alteration of the neurofibromin protein may lead to Neurofibromatosis disease. This protein has not been purified, therefore, most of the information regarding this protein has been deduced from homology analysis of its gene sequence.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité